Learn More
Tocris Bioscience™ Galanin (1-30) (human)
Código de producto. 18054812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18054812 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18054812 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1179/1
Endogenous galanin receptor agonist
Galanin (1-30) (human) is a endogenous peptide with multiple endocrine, metabolic and behavioral effects. Has been shown to have an action on intestinal smooth muscle, insulin and somatostatin release, and synaptic neurotransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human
Pureza 95%
CAS 119418-04-1
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular M.W. (Observed): 3157.41