Learn More
Galangin, MedChemExpress
Código de producto. 16479066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479066 100 mg 100 miligramos
16444827 50 mg 50 miligramos
16413866 25 mg 25 miligramos
16408968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0382
MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galangin
CAS 548-83-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death