Learn More
β-Galactosidasa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kU
Tamaño de la unidad:
3 miles de unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486432 3 kU 3 miles de unidades
1 options
Código de producto. 11486432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215003903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    471.45€ / 3 miles de unidades
    Ahorro 23.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Galactosidase
CAS 9041-08-1
Color Blanco
Número MDL MFCD00081689
Cantidad 3 kU
Sinónimo Lactase, β-D-Galactoside galactohydrolase
Forma física Polvo