Learn More
Galactose 1-phosphate Potassium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16451037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451037 50 mg 50 miligramos
16444758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113143A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galactose 1-phosphate Potassium salt
Forma física Solid
CAS 19046-60-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11K2O9P
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (371.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O[K])(O[K])O[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO
Peso molecular (g/mol) 336.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.32
Porcentaje de pureza 98.0%