Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Descripción
El sustrato Galacton-Plus™ es un sustrato quimioluminiscente concentrado para ensayos de E.coli β-galactosidasa.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4°C. |
| Formulario | Mediciones |
| Línea de productos | Galacton-Plus |
| Cantidad | 10 ml |
| Sustrato | Beta-galactosidasa |
| Tipo de sustrato | Sustrato Beta-Gal |
| Formato | Frasco(s) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |