Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Código de producto. 12624275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1800 ensayos
600 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12624275 600 ensayos cada uno
12644275 1800 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12624275 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1012
Includes
Solución de lisis, sustrato, potenciador y tampón requerido
El sistema de ensayo de gen indicador quimioluminiscente de la β-galactosidasa Galacto-Star™ One-Step permite la detección rápida y sensible de la β-galactosidasa en lisados de células de mamíferos. Sensible El ensayo quimioluminiscente presenta más de tres o
  • La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
  • Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
  • El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayos de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
El ensayo quimioluminiscente presenta más de tres órdenes de magnitud de mayor sensibilidad en comparación con los ensayos colorimétricos de β-galactosidasa y puede completarse en una fracción del tiempo necesario para los ensayos de cloranfenicol acetiltransferasa (CAT) y ensayos de indicador basados en ELISA.
Versátil:
El sistema Galacto-Star incluye sustrato quimioluminiscente Galacton-Star para βgalactosidasa y es adecuado para la medición tanto en luminómetros como en contadores de centelleo. No es necesaria la inyección automática.
Señal de larga duración
La emisión de luz del ensayo Galacto-Star alcanza su máximo en 60 a 90 minutos y permanece constante durante casi una hora. El lisado celular se mezcla con tampón de reacción que contiene sustrato Galacton-Star y potenciador de luminiscencia Sapphire-II™. Después de una incubación de 60-90 minutos a temperatura ambiente, la señal se mide en un luminómetro o contador de centelleo.
Especificaciones
  • Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
  • Células compatibles: Células de mamíferos
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: Galacton-Star
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
  • Enzima diana: Beta-galactosidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el potenciador y el tampón requerido. Almacenar el producto a 4 °C.
Células compatibles Células de mamíferos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Etiqueta o tinte no conjugado
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Galacton-Star™
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Línea de productos Galacto-Star, NovaBright
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 600 ensayos
Formulario Líquido