Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light™ Reaction Buffer Diluent with Galacton-Plus™ Substrate
Código de producto. 12694295
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1800 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
12694295 1800 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 12694295 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1055
Includes
Sustrato concentrado y tampón de dilución
Sistema establecido con emisión de luz ampliada y alta sensibilidad para ensayos de genes indicadores. El diluyente de tampón de reacción Thermo Scientific Galacto-Light y la solución de sustrato quimioluminiscente Galacton-Plus se utilizan con el sistema de ensayo de genes indicadores Galacto-Light Plus
The Galacto-Light™ Reaction Buffer Diluent and the Galacton-Plus™ chemiluminescent substrate solution are used with the Galacto-Light™ Plus Reporter Gene Assay System.
Para su uso con el sistema de ensayo de genes indicadores Galacto-Light Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Diluyente de tampón de reacción con sustrato
Cantidad 1800 ensayos
Método de detección Quimioluminiscente
Conjugado no conjugado
Formulario Líquido
Formato Placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Galacto-Light, Galacton-Plus
Tipo de muestra Cultivos celulares
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Beta-Gal
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el sustrato concentrado y el tampón de dilución.
Almacenar el producto a 4 °C.