Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Description
Includes
Solución de lisis, sustrato, tampón de reacción y acelerador
The Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System is designed for the rapid, ultrasensitive detection of β-galactosidase in reporter gene assays.
- El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
Este ensayo quimioluminiscente presenta más de tres órdenes de magnitud de mayor sensibilidad en comparación con los ensayos colorimétricos de β-galactosidasa y puede completarse en una fracción del tiempo necesario para los ensayos de cloranfenicol acetiltransferasa (CAT) y ensayos de indicador basados en ELISA.
Listo para utilizar
El sistema Galacto-Light Plus incorpora sustratos quimioluminiscentes, tampón de reacción y acelerador de emisión de luz que contienen potenciadores de luminiscencia, en un formato listo para usar. El tampón de reacción se suministra a un pH que ayuda a la discriminación de la β-galactosidasa endógena, mientras que tiene poco efecto en la forma bacteriana de la enzima. Esto permite la detección sensible incluso en líneas celulares con niveles relativamente altos de actividad endógena de β-galactosidasa.
Especificaciones
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Plus
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ) |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el tampón de reacción y el acelerador. Almacenar a 4 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Presentación de datos | Extremo |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares |
| Show More |