Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Código de producto. 12684265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15000 ensayos
200 ensayos
600 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12684265 200 ensayos cada uno
12694265 15000 ensayos cada uno
12614275 600 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12684265 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    348.04€ / 200 ensayos
    Ahorro 103.96€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Solución de lisis, sustrato, tampón de reacción y acelerador
Detección rápida y ultrasensible de β-galactosidasa en ensayos de genes indicadores. El sistema de ensayo de gen indicador de β-Galactosidase Galacto-Light Plus Thermo Scientific está diseñado para luminómetros sin inyectores.
The Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System is designed for the rapid, ultrasensitive detection of β-galactosidase in reporter gene assays.
  • El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayo de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
Este ensayo quimioluminiscente presenta más de tres órdenes de magnitud de mayor sensibilidad en comparación con los ensayos colorimétricos de β-galactosidasa y puede completarse en una fracción del tiempo necesario para los ensayos de cloranfenicol acetiltransferasa (CAT) y ensayos de indicador basados en ELISA.
Listo para utilizar
El sistema Galacto-Light Plus incorpora sustratos quimioluminiscentes, tampón de reacción y acelerador de emisión de luz que contienen potenciadores de luminiscencia, en un formato listo para usar. El tampón de reacción se suministra a un pH que ayuda a la discriminación de la β-galactosidasa endógena, mientras que tiene poco efecto en la forma bacteriana de la enzima. Esto permite la detección sensible incluso en líneas celulares con niveles relativamente altos de actividad endógena de β-galactosidasa.
Especificaciones
  • Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
  • Células compatibles: Células de mamíferos
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: Galacton-Plus
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
  • Enzima diana: Beta-galactosidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el tampón de reacción y el acelerador.
Almacenar a 4 °C.
Células compatibles Células de mamíferos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Etiqueta o tinte no conjugado
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Galacton-Plus™
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Línea de productos Galacto-Light Plus, NovaBright
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 200 ensayos
Formulario Líquido