Learn More
Ácido galactárico, TRC
Código de producto. 30400256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400256 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30400256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG155005100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucic acid
CAS 526-99-8
Fórmula molecular C6 H10 O8
Cantidad 100 g
Sinónimo Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4,5-tetrahidroxihexanodioico
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0376