Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Yeast or Mammalian Cells
Código de producto. 12684285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12684285 1000 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 12684285 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.00€
    953.26€ / 1000 ensayos
    Ahorro 284.74€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Includes
Sustrato enzimático y tampón de reacción
Combina la lisis celular directa con la detección quimioluminiscente rápida y ultrasensible de la enzima indicadora de β-galactosidasa.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
El ensayo homogéneo Gal-Screen es ideal para aplicaciones de detección en las que se requiere la automatización del ensayo. El sistema Gal-Screen utiliza sustrato quimioluminiscente Galacton-Star ™para una medición práctica en un luminómetro. La emisión de luz alcanza su máximo a los 60-90 minutos y permanece constante durante 45-90 minutos.
  • El formato de ensayo homogéneo permite la detección de la β-galactosidasa en presencia de medios de cultivo normales sin eliminación de medios y sin un paso de lisis celular adicional, lo que proporciona el procedimiento de ensayo más fácil y más optimizado posible
  • La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
  • Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
  • El amplio rango dinámico de ensayo de β-galactosidasa permite la medición precisa la enzima desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Especificaciones
  • Células compatibles: Células de mamíferos, células de levadura
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con (equipo): Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Sustrato: Galacton-Star
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
  • Enzima diana: Beta-galactosidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el sustrato enzimático y el tampón de reacción.
Almacenar el producto a 4 °C.
Células compatibles Células de mamíferos, células de levadura
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Etiqueta o tinte no conjugado
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Galacton-Star™
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Línea de productos Gal-Screen, NovaBright
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 1000 ensayos
Formulario Líquido