Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Código de producto. 12664285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
10000 ensayos
200 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12664285 10000 ensayos cada uno
12654285 1000 ensayos cada uno
12674285 200 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12664285 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1028
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Sustrato enzimático y tampón de reacción
Combina la lisis celular directa con la detección quimioluminiscente rápida y ultrasensible de la enzima indicadora de β-galactosidasa.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
  • El formato de ensayo homogéneo permite la detección de β-galactosidasa en presencia de medios de cultivo normales sin la eliminación de medios y sin un paso adicional de lisis celular, lo que crea el procedimiento de ensayo más fácil y más racionalizado posible
  • La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
  • Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
  • El amplio rango dinámico de ensayo de β-galactosidasa permite la medición precisa la enzima desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Ideal para cribaje
Este ensayo homogéneo es ideal para aplicaciones de cribaje en las que se requiere la automatización del ensayo. El sistema Gal-Screen utiliza sustrato quimioluminiscente Galacton-Star ™para una medición práctica en un luminómetro. La emisión de luz alcanza su máximo a los 60-90 minutos y permanece constante durante 45-90 minutos.
Especificaciones
  • Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
  • Células compatibles: Células de mamíferos
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: Galacton-Star™
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
  • Enzima diana: Beta-galactosidasa
  • Técnica: Quimioluminiscencia mejorada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el sustrato enzimático y el tampón de reacción.
Almacenar el producto a 4 °C.
Células compatibles Células de mamíferos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Etiqueta o tinte no conjugado
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Galacton-Star™
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Línea de productos Gal-Screen, NovaBright
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 10000 ensayos
Formulario Líquido