Learn More
GAL-021, MedChemExpress
Descripción
GAL-021 is a potent BKCa-channel blocker. GAL-021 inhibits KCa1.1 in GH3 cells. GAL-021 is a novel breathing control modulator that is based on selective modification of the almitrine pharmacophore. GAL-021 increases minute ventilation in rats and non-human primates.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GAL-021 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1380341-99-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H22N6O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (117.96 mM) |
| SMILES | CCCNC1=NC(N(OC)C)=NC(NCCC)=N1 |
| Mostrar más |