Learn More
Gadoxetate Disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16467008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467008 10 mg 10 miligramos
16463057 50 mg 50 miligramos
16419557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16219
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is a contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) of the hepatobiliary system, which accumulates in normal, functioning hepatocytes. Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is used to evaluate focal liver lesions, such as hepatocellular carcinoma or liver metastasis on T1-weighted imaging.
Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is a contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) of the hepatobiliary system, which accumulates in normal, functioning hepatocytes. Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is used to evaluate focal liver lesions, such as hepatocellular carcinoma or liver metastasis on T1-weighted imaging.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadoxetate Disodium
Forma física Solid
CAS 135326-22-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28GdN3Na2O11
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Gd-EOB-DTPA Disodium ZK 139834
Información de solubilidad DMSO : 24 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C1)CC3=O)([O-]3)([O-]C4=O)([O-]C5=O)([N]6(C5)C7)([N](C4)(CC2)CC6CC8=CC=C(OCC)C=C8)[O-]C7=O.[Na+].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 725.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 725.71
Porcentaje de pureza 99.0%