Learn More
Gadoteridol, MedChemExpress
Código de producto. 16484507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16484507 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16484507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0933
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.
Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadoteridol
Forma física Powder
CAS 120066-54-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H28GdN4O7
Sinónimo SQ-32692 Gd-HP-DO3A
Información de solubilidad H2O : ≥ 280 mg/mL (502.08 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CC1O[Gd+3]2([N]3(CC4)CC5=O)([N]6(CC7)CC([O-]2)=O)([N]47CC8=O)([O-]8)([O-]5)[N](CC6)(CC3)C1
Peso molecular (g/mol) 557.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.68