Learn More
Ácido gadotérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gadoteric Acid |
| CAS | 72573-82-1 |
| Fórmula molecular | C16 H25 Gd N4 O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Gadolinate(1-), [1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-κN1,κN4,κN7,κN10,κO1,κO4,κO7,κO10]-, hydrogen (1:1), Gadolinate(1-), [1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7,O10]-, hydrogen, Gadolinate(1-), [1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-κN1,κN4,κN7,κN10,κO1,κO4,κO7,κO10]-, hydrogen (9CI), 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane, gadolinate(1-) deriv., 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, gadolinium complex, Gadoteric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N4O8.Gd/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26;/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+3/p-3 |
| SMILES | OC1=O[Gd+3]234567N8(CCN2(CCN3(CCN4(CC8)CC(=O)[O-]5)CC(=O)[O-]6)CC(=O)[O-]7)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 558.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 559.0913 |