Learn More
Ácido gadopentético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gadopentetic Acid |
| CAS | 80529-93-7 |
| Fórmula molecular | C14 H20 Gd N3 O10 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Gadolinate(2-), [N,N-bis[2-[bis[(carboxy-κO)methyl]amino-κN]ethyl]glycinato(5-)-κN,κO]-, hydrogen (1:2), Gadolinate(2-), [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, dihydrogen, Gadolinate(2-), [N,N-bis[2-[bis[(carboxy-κO)methyl]amino-κN]ethyl]glycinato(5-)-κN,κO]-, dihydrogen (9CI), Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, gadolinium complex, (Diethylenetriaminepentaacetato)gadolinium, Gadopentetic acid, Gd-DTPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N3O10.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);/q;+3/p-3 |
| SMILES | OC1=O[Gd+3]234567N(CCN2(CC(=O3)O)CC(=O)[O-]4)(CCN5(C1)CC(=O)[O-]6)CC(=O)[O-]7 |
| Peso molecular (g/mol) | 547.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.039 |