Learn More
Gadopentetic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16405086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16405086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16405086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107353
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadopentetic acid (Gd-DTPA) is an paramagnetic contrast agent commonly implemented by a bolus intravenous injection (i.v.) in Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) studies.
The initial concentration of Gadopentetic acid (Gd-DTPA) in the plasma ([Gd-DTPA0]) is an important parameter for DCE-MRI. [Gd-DTPA0] is related to the administered bolus dose and varies with subjects. A bolus of 0.025 mmol/kg Gd-DTPA offers shorter acquisition time and less exposure of subjects, with a half-life of 37.3 mins, a mean residence time of 53.8 mins, and an AUC of 3.37 ± 0.47 mmol/min/L.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadopentetic acid
Forma física Solid
CAS 80529-93-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20GdN3O10
Sinónimo Gd-DTPA gadolinium complex
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (182.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[O-][Gd+3]23([O-]4)([O-]5)([O-]6)([O-]7)[N](CC[N]2(CC5=O)CC4=O)(CC[N]3(CC7=O)CC6=O)C1.[H+].[H+]
Peso molecular (g/mol) 547.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.57
Porcentaje de pureza 99.0%