Learn More
Gadopentetate dimeglumine, MedChemExpress
Código de producto. 16461356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461356 200 mg 200 miligramos
16498036 100 mg 100 miligramos
16441986 500 mg 500 miligramos
16434197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0167
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadopentetate dimeglumine
Forma física Solid
CAS 86050-77-3
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H54GdN5O20
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SH-L-451A Gadopentetic acid dimeglumine salt
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (106.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C3)CC4=O)([N]5(C6)CC7=O)([O-]C6=O)([O-]7)([O-]C3=O)([O-]4)[N](CC5)(CC2)C1.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.[2H+]
Peso molecular (g/mol) 938.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 938.0
Porcentaje de pureza 99.0%