Learn More
Estándar de gadolinio: Gd a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de gadolinio: Gd a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gadolinium |
| CAS | 7440-54-2 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Gadolinium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Gd |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Gd |
| SMILES | [Gd] |
| Nombre IUPAC | Gadolinio |
| Mostrar más |