Learn More
Objetivo de pulverización de gadolinio, 76,2mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497125 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15497125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045929.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm dia. x 3.18mm thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Número MDL MFCD00011022
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Información de solubilidad Soluble in magnesium and diluted acid. Insoluble in water.
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nombre IUPAC gadolinio
Peso molecular (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375