Learn More
Objetivo de pulverización de gadolinio, 76,2mm de diámetro x 1,59mm de grosor
Código de producto. 15457145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457145 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15457145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046061.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7440-54-2
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular Gd
Número MDL MFCD00011022
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nombre IUPAC gadolinio
Peso molecular (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375