Learn More
Objetivo de pulverización de gadolinio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497055 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15497055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045737.KS
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 3.18mm thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Número MDL MFCD00011022
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nombre IUPAC gadolinio
Peso molecular (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375