Learn More
Varilla de gadolinio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
25 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373818 25 mm 25 mm
11353818 10 mm 10 mm
11363818 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040289.DH
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 25 mm
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.25g/mm
Formulario ≈0,25g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.9%