Learn More
Polvo de gadolinio, malla -40, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461027 2 g 2 g
15471027 10 g 10 g
15481027 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012896.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium powder
Color Plata
Cantidad 2 g
Tamaño de malla −40 Mesh
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.25
Porcentaje de pureza 99%