Learn More
Solución estándar de plasma de gadolinio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11371379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371379 50 mL 50 ml
11361379 100 mL 100 ml
11450340 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013829.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12064-62-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular Gd2O3
Peso molecular (g/mol) 362.50
Número MDL MFCD00011026
Clave InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC gadolinio(+);3+); oxígeno(2-)
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; óxido de ganolinio (III):0,12%; agua:94,88%