Learn More
Lingote/botón de gadolinio, ≈ 50,8 mm de diámetro, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456755 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15456755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045106.KF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium ingot/button
Color Plata
Nombre de nota ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-54-2
Cantidad 1 Pc.
Peso ≈175g/piece
Formulario ≈175G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Gd
Número MDL MFCD00011022
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
Nombre IUPAC gadolinio
Peso molecular (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Porcentaje de pureza 99%