Learn More
Isopropóxido de gadolinio(III), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354088 1 g 1 g
11344088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041377.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Síntesis sol-gel de compuestos de gadolinio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14532-05-9
Fórmula molecular C9H21GdO3
Peso molecular (g/mol) 334.51
Número MDL MFCD00144381
Clave InChI VJLSFXQJAXVOEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinium iii isopropoxide, triisopropoxygadolinium, gadolinium isopropoxide, acmc-20akue, gadolinium triisopropoxide, gadolinium tripropan-2-olate, gadolinium-i-propoxide, gadolinium 3+ ion tris propan-2-olate, gadolinium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 15047187
Nombre IUPAC gadolinio(3+); propan-2-olato
SMILES [Gd+3].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) isopropoxide
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Gd[OCH(CH3)2]3
Cantidad 1 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in anhydrous 2-propanol, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo