Learn More
Hidrato de 2,4-pentanodionato de gadolinio (III), 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486838 25 g 25 g
15476838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60380.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64438-54-6
Fórmula molecular C15H30GdO9
Peso molecular (g/mol) 511.646
Número MDL MFCD00192188
Clave InChI RFLUHCFSJOSWMI-FEUFEBADSA-N
Sinónimo gadolinium iii acetylacetonate hydrate-gd reo
PubChem CID 131675867
Nombre IUPAC gadolinio;(E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;trihidrato
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.O.O.[Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 143°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.60 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%