Learn More
Lámina de gadolinio. 0,075 mm de grosor, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400570 50 x 50 mm cada uno
11349458 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043307.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick
Color Gris
Cantidad 50 x 50 mm
Peso ≈0.36g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton