Learn More
Gadodiamide, MedChemExpress
Código de producto. 16458456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458456 100 mg 100 miligramos
16422216 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0787
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadodiamide(Omniscan) is a gadolinium-based MRI contrast agent, used in MR imaging procedures to assist in the visualization of blood vessels.
Gadodiamide(Omniscan) is a gadolinium-based MRI contrast agent, used in MR imaging procedures to assist in the visualization of blood vessels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadodiamide
Forma física Solid
CAS 131410-48-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26GdN5O8
Información de solubilidad DMSO : 5.56 mg/mL (9.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=O[Gd+3]([N]2(C3)CC4)([N]5(C6)CC2)(O=C(NC)C5)([O-]C7=O)([O-]C6=O)([O-]C3=O)[N]4(C7)C1
Peso molecular (g/mol) 573.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.66
Porcentaje de pureza 99.5%