Learn More
Gadobutrol, MedChemExpress
Código de producto. 16487066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487066 100 mg 100 miligramos
16471216 200 mg 200 miligramos
16457008 10 mg 10 miligramos
16453057 50 mg 50 miligramos
16409557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16217
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol; ZK 135079) is a nonionic paramagnetic macrocyclic gadolinium-based contrast agent that can be used for magnetic resonance imaging (MRI).
Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadobutrol
Forma física Solid
CAS 770691-21-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H31GdN4O9
Sinónimo ZK 135079
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2
Peso molecular (g/mol) 604.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.71
Porcentaje de pureza 99.96%