missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAD1/GAD67 Antibody (GAD1/2391), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150567 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150567 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308276CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GAD1/GAD67 Monoclonal antibody specifically detects GAD1/GAD67 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAD1/GAD67
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon GAD1/2391
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 67kD), EC 4.1.1, FLJ45882, GAD25, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human GAD1/GAD67 protein fragment (around aa 72-135) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99259)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.