Learn More
Robin™ Cubierta de dos vertientes
Código de producto. 11949607
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
11 L
26 L
Material:
Acero inoxidable
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
11949607 5 L Policarbonato cada uno
11969597 11 L Acero inoxidable cada uno
11969697 26 L Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11949607 Proveedor Robin™ N.º de proveedor YE249
Las cubiertas de acero inoxidable para el revestimiento de acero inoxidable minimizarán y reducirán la pérdida de calor y humedad al mismo tiempo que mantendrán constante la temperatura del baño.
  • Acero inoxidable
  • Para su uso con baños de agua de teflón
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (equipo) Para depósito de baño de PTFE a 100 °C
Material Policarbonato