Learn More
Gabexate mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16458468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458468 10 mg 10 miligramos
16458276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0385
MedChemExpress Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor; serine protease inhibitor .
Gabexate mesylate is a Factor X inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabexate mesylate
CAS 56974-61-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27N3O7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo FOY
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.53 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (17.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OC(CCCCCNC(N)=N)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 417.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.48
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation