Learn More
Gabazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabazine free base |
| CAS | 105538-73-6 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N3 O3 . Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N3O3/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=NN(CCCC(=O)O)C(=N)C=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[6-imino-3-(4-metoxifenil)piridazin-1-il]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 287.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.127 |