missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GABARAP Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Descripción
GABARAP Polyclonal antibody specifically detects GABARAP in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative), ICC/IF (Negative)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GABARAP |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative), ICC/IF (Negative) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ATG8A, FLC3B, FLJ25768, GABA(A) receptor-associated proteinMGC120154, gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, MM46MGC120155 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide made to an N-terminal region of the human GABARAP protein (within residues 1-50). [Swiss-Prot O95166] |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?