Learn More
Aducto de lactosa de gabapentina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabapentine Lactose Adduct |
| CAS | 1990449-64-3 |
| Fórmula molecular | C21H35NO11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-((2,3-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H35NO11/c23-7-11-14(26)15(27)16(28)19(31-11)32-17-12(8-24)33-21(30,18(17)29)10-22-9-20(6-13(22)25)4-2-1-3-5-20/h11-12,14-19,23-24,26-30H,1-10H2 |
| SMILES | OCC1C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(CN3CC4(CCCCC4)CC3=O)(O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-((2,3-dihidroxi-5-(hidroximetil)-4-((3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)tetrahidrofuran-2-il)metil)-2-azaespiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 477.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.22 |