Learn More
Gabapentina, TRC
Código de producto. 30399030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399030 1 g 1 g
30390649 50 mg -
30389213 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1172501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60142-96-3
Fórmula molecular C9 H17 N O2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Sinónimo 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259
Porcentaje de pureza >95%