Learn More
Gabapentil, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452202 25 g 25 g
15432202 1 g 1 g
15442202 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458020250
Solicitar formato a granel o personalizado
La gabapentina, n.° de CAS 60142-96-3, es un análogo sintético del ácido gamma-aminobutírico neurotransmisor con actividades anticonvulsivas y analgésicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La gabapentina es un análogo del GABA soluble en agua con actividades analgésicas y anticonvulsivas
  • Se desconoce el mecanismo exacto de acción, pero se ha descrito que este compuesto inhibe la actividad de las neuronas excitadoras al interactuar con canales de calcio sincronizados con tensión en neuronas corticales
Aplicación
  • La gabapentina se ha utilizado como ligando α2δ para examinar si el ensayo de aversión térmica sensibilizado al isotiocianato de alilo (AITC) podría ser útil como método de detección para la identificación de presuntos analgésicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60142-96-3
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Clave InChI UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
PubChem CID 3446
ChEBI CHEBI:42797
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
SMILES C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
Punto de fusión 166.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal COOHCH2C6H10CH2NH2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24