Descripción general
- La gabapentina es un análogo del GABA soluble en agua con actividades analgésicas y anticonvulsivas
- Se desconoce el mecanismo exacto de acción, pero se ha descrito que este compuesto inhibe la actividad de las neuronas excitadoras al interactuar con canales de calcio sincronizados con tensión en neuronas corticales
Aplicación
- La gabapentina se ha utilizado como ligando α2δ para examinar si el ensayo de aversión térmica sensibilizado al isotiocianato de alilo (AITC) podría ser útil como método de detección para la identificación de presuntos analgésicos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabapentin |
| Punto de fusión | 166.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Fórmula lineal | COOHCH2C6H10CH2NH2 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.24 |