Learn More
Compuesto relacionado con la gabapentina E, TRC
Código de producto. 30136520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136520 100 mg 100 miligramos
17974625 10 mg 10 miligramos
17930485 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG117290100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67950-95-2
Fórmula molecular C9 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1-(carboximetil)ciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892
Porcentaje de pureza >95%