Learn More
Compuesto relacionado con la gabapentina E, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0892 |
| Porcentaje de pureza | >95% |