Learn More
Compuesto relacionado con la gabapentina B, TRC
Código de producto. 30133544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133544 100 mg 100 miligramos
30135521 25 mg 25 miligramos
30010359 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG117278100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133481-09-1
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 167.2
Sinónimo 1-Cyano-cyclohexaneacetic acid, (1-Cyanocyclohexyl)acetic acid, 1-Cyanocyclohexaneacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-cianociclohexil)acético
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-cyanocyclohexyl)acetic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946
Porcentaje de pureza >95%