Learn More
Compuesto relacionado con la gabapentina A, TRC
Código de producto. 30407038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407038 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30407038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1172751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H15 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
Nombre IUPAC 2-azaespiro[4.5]decan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 153.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1154
Porcentaje de pureza >95