Learn More
Compuesto relacionado con la gabapentina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| Nombre IUPAC | 2-azaespiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 153.22 |
| Mostrar más |