Learn More
Gabapentina, Mikromol™
Código de producto. 17961566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17961566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17961566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0684.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Gabapentina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Nombres de analitos o componentes Gabapentin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
Peso molecular (g/mol) 171.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259 g/mol