Learn More
Clorhidrato de éster metílico de gabapentina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster metílico de gabapentina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 63562-01-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Gabapentin Methyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H19 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Cyclohexaneacetic acid, 1-(aminomethyl)-, methyl ester, hydrochloride (9CI), (1-Aminomethylcyclohexyl)acetic acid methyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-13-9(12)7-10(8-11)5-3-2-4-6-10;/h2-8,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CC1(CN)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | metil 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acetato;clorhidrato |
| Mostrar más |