Learn More
Gabapentina, LoGiCal
Código de producto. 30461669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461669 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461669 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0684.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Nombres de analitos o componentes Gabapentin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 171.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259 g/mol