Learn More
Gabapentina-lactama 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| Mostrar más |